Learn More
A&D Weighing Balance série Ion BM
Voici la nouvelle micro-balance innovante A&D Weighing. Des mesures fiables pour une pesée de haute précision avec une lisibilité au microgramme.
Marque: A&D Weighing BM-5D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Élimination facile et sans ventilateur de l’électricité statique avec un ioniseur intégré
- Pare-brise antistatique
- Équipée du pare-brise de table (moyen) AD-1676 comme standard (BM-5/5D)
- Grande chambre de pesée pour une meilleure utilisation
- Capteurs de température, d’humidité et de pression atmosphérique intégrés
- Portes coulissantes verrouillables permettant un fonctionnement efficace à deux mains
- Étalonnage motorisé avec poids interne :
- déclenché automatiquement en fonction de la variation de température
- déclenché par l’opérateur
- Écran LCD rétroéclairé en blanc, clairement visible
- Mémoire : jusqu’à 200 ensembles de données
- Ad-1688 comme accessoire standard : clé USB dédiée pour enregistrer les données de pesée ainsi que les paramètres environnementaux dans des fichiers lisibles sur MS Excel
- 12 unités de pesée : g, mg, oz, ozt (once troy), ct, mm (momme), dwt (pennyweight), GN, tael, tola, pce (pièce, comptage), %
- Plateaux / supports spéciaux pour BM-5/5D/20/22 : petits plateaux pour l’échantillonnage de quantités infimes, supports pour filtres PM et supports pour tubes à microcentrifuger
- Kit de test de précision de pipettes en option
- Interfaces : RS-232C (standard), USB rapide (standard), Ethernet (en option)
Spécification
BPL / BPF / BPC / ISO | |
2,1 g/5,2 g | |
0,001 mg/0,01 mg | |
BM-5D | |
10 à 8 secondes | |
259 mm |
RS-232 C et USB rapide | |
Écran LCD rétroéclairé inversé | |
±0,010 mg/±0,02 mg | |
0,004 mg (pour 1 g) / 0,01 mg | |
Microbalance analytique | |
326 mm |
CE_16864591.pdf
Taille: 271.5 kB
CE Certificate
Taille: 271.5 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
A&D Weighing Balance série Ion BM > 2,1 g / 5,2 g x 0,001 mg / 0,01 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu