Learn More
Iodotriméthylsilane, 95-97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
44.92€ - 969.83€
Identifiants chimiques
CAS | 16029-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9ISi |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.1 |
Numéro MDL | MFCD00001028 |
Clé InChI | CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane |
CID PubChem | 85247 |
Nom IUPAC | iodo(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)I |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10583551
|
Thermo Scientific Acros
187490050 |
5 mL | Flacon en verre |
44.92€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10733001
|
Thermo Scientific Acros
187490250 |
25 mL | Flacon en verre |
151.76€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10583741
|
Thermo Scientific Acros
187491000 |
100 mL | Flacon en verre |
456.27€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13468428
|
Thermo Scientific Acros
187492500 |
250 mL | Flacon en verre |
969.83€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
16029-98-4 | |
200.1 | |
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N | |
85247 | |
C[Si](C)(C)I |
C3H9ISi | |
MFCD00001028 | |
trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane | |
iodo(triméthyl)silane |
Spécification
Iodotrimethylsilane | |
16029-98-4 | |
1.4000g/mL | |
−31°C | |
95% min. (Ex I) (Argentometry) | |
(CH3)3SiI | |
MFCD00001028 | |
1.4 | |
Solubility in water: reacts | |
C[Si](C)(C)I | |
copper | |
85247 | |
95 to 97% |
95-97% | |
Incolore à rouge | |
106.0°C | |
Authentique | |
C3H9ISi | |
1.4700 to 1.4800 | |
08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81 | |
trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane | |
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N | |
iodo(triméthyl)silane | |
200.1 | |
200.1 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 240-171-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Iodotrimethylsilane, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: odotrimethylsilane
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.