Learn More
Iodotriméthylsilane, 95-97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10583741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
25mL
5mL
Code produit. 10583741
Marque: Thermo Scientific Acros 187491000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16029-98-4
Formule moléculaire C3H9ISi
Poids moléculaire (g/mol) 200.1
Numéro MDL MFCD00001028
Clé InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
CID PubChem 85247
Nom IUPAC iodo(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodotrimethylsilane
Note relative au nom 95-97%
Couleur Incolore à rouge
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 106.0°C
Point d’éclair −31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiI
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4800
Quantité 100 mL
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Stabilisateur copper
Poids de la formule 200.1
Pourcentage de pureté 95 to 97%
Forme physique Liquide