Learn More
Iodotriméthylsilane, 95-97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodotrimethylsilane |
Note relative au nom | 95-97% |
Couleur | Incolore à rouge |
Densité | 1.4000g/mL |
Point d’ébullition | 106.0°C |
Point d’éclair | −31°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (Ex I) (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)3SiI |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodotrimethylsilane, stabilized
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- MIXTURE LIST-Contient: odotrimethylsilane
Nom du produit
Iodotriméthylsilane, 95-97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu