Learn More
Iodotriméthylsilane, 95-97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10530964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10530964
Marque: Thermo Scientific Acros 426421000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodotrimethylsilane
Note relative au nom Stabilized
CAS 16029-98-4
Couleur Incolore à rouge
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 106°C
Point d’éclair -31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C3H9ISi
Formule linéaire (CH3)3SiI
Indice de réfraction 1.4700 to 1.48
Numéro MDL MFCD00001028
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.4
Synonyme trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)I
Nom IUPAC iodo(triméthyl)silane
Stabilisateur copper
Poids moléculaire (g/mol) 200.1
CID PubChem 85247
Poids de la formule 200.1
Pourcentage de pureté 95-97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodotrimethylsilane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodotrimethylsilane