Learn More
Iodométhylcyclopentane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10532603
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27935-87-1
Formule moléculaire C6H11I
Poids moléculaire (g/mol) 210.06
Numéro MDL MFCD03453190
Clé InChI DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
CID PubChem 2762531
Nom IUPAC iodométhylcyclopentane
SMILES ICC1CCCC1
Spécification
Point d’ébullition 78.0°C (17.0 mmHg)
Nom chimique ou matériau Iodomethylcyclopentane
Note relative au nom Stabilized
Couleur Marron ou incolore à orange
Forme physique Solution
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire (C5H9)CH2I
Point d’éclair 92°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 210.05
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5440
Gravité spécifique 1.6
Densité 1.6000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodomethylcyclopentane