Learn More
Chlorure d’iodoacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 424.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38020-81-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2ClIO |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.39 |
Numéro MDL | MFCD00013718 |
Clé InChI | BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci |
CID PubChem | 3084680 |
Nom IUPAC | chlorure de 2-iodoacétyle |
SMILES | ClC(=O)CI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04428.06 |
5 g |
108.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04428.14 |
25 g |
424.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’iodoacétyle est utilisé à des fins de recherche biochimique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants. Réagit avec l’eau.
Identifiants chimiques
38020-81-4 | |
204.39 | |
BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N | |
3084680 | |
ClC(=O)CI |
C2H2ClIO | |
MFCD00013718 | |
iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci | |
chlorure de 2-iodoacétyle |
Spécification
Iodoacetyl chloride | |
2.28 | |
C2H2ClIO | |
UN3265 | |
Light and moisture sensitive | |
Miscible with water. | |
ClC(=O)CI | |
204.39 | |
204.39 |
38020-81-4 | |
48°C to 50°C (12 mmHg) | |
MFCD00013718 | |
1739078 | |
iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci | |
BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de 2-iodoacétyle | |
3084680 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 253-748-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only