Learn More
Anhyride iodoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15179263
compliance-icons compliance-icons
Anhyride iodoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15179263
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15179263
Marque: Thermo Scientific Acros 307590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54907-61-8
Formule moléculaire C4H4I2O3
Poids moléculaire (g/mol) 353.88
Numéro MDL MFCD00001080
Clé InChI RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical tAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2733254
Nom IUPAC (2-iodoacétyl)2-iodoacétate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CI)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetic Anhydride
Point de fusion 43.0°C to 49.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (ICH2CO)2O
Quantité 1 g
Numéro UN 3261
Poids de la formule 353.88
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463200 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2024 Catalog Number307590010,307592500
Numéro de lotA0455940 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2023 Catalog Number307590010,307592500
Numéro de lotA0414392 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number307590010,307592500
Numéro de lotA0406504 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number307590010,307592500
Numéro de lotA0416310 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number307590010,307592500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodoacetic anhydride
Nom du produit
Anhyride iodoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >