Learn More
Acide iodoacétique, sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10235940
Acide iodoacétique, sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10235940
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10235940
Marque: Thermo Scientific Acros 170970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305-53-3
Formule moléculaire C2H2INaO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.93
Numéro MDL MFCD00002686
Clé InChI AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodoacetate, iodoacetic acid sodium salt, acetic acid, iodo-, sodium salt, sodium 2-iodoacetate, sodium monoiodoacetate, iodoacetate, sodium salt, sodium iodacetate, iodoacetic acid, sodium salt, unii-07814f2qri, ccris 9232Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 5239
Nom IUPAC sodium;2-iodoacetate
SMILES C(C(=O)[O-])I.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetic acid, sodium salt
Point de fusion 208.0°C to 210.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CO2Na
Quantité 25 g
Beilstein 02, 222
Fieser 13,116
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Poids de la formule 207.93
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466624 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2024 Catalog Number170971000,170970250
Numéro de lotA0460927 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number170971000,170970250
Numéro de lotA0459087 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number170971000,170970250
Numéro de lotA0438042 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number170971000,170970250
Numéro de lotA0380794 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number170971000,170970250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodoacetic acid, sodium salt
Nom du produit
Acide iodoacétique, sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >