Learn More
Iodoacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10408660
Iodoacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10408660
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Code produit. 10408660
Marque: Thermo Scientific Acros 122270250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-48-9
Formule moléculaire C2H4INO
Poids moléculaire (g/mol) 184.96
Clé InChI PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 3727
Nom IUPAC 2-iodoacétamide
SMILES C(C(=O)N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetamide
Point de fusion >90.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex I) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CONH2
Quantité 25 g
Beilstein 02,223
Fieser 01,504
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 184.96
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468749 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number122270250,122270050,122275000,122271000
Numéro de lotA0466262 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog Number122270250,122270050,122275000,122271000
Numéro de lotA0458154 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog Number122270250,122270050,122275000,122271000
Numéro de lotA0453838 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number122270250,122270050,122275000,122271000
Numéro de lotA0453839 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number122270250,122270050,122275000,122271000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Iodoacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >