Learn More
Solution d’iode, 0,5 M, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine solution |
CAS | 7553-56-2 |
Quantité | 1 L |
Formule moléculaire | I2 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3587194 |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | II |