Learn More
Solution d’iode, 0,025 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12990754 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 12990754
Marque: Fisher Chemical SOL 115 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon ISO — Guide 34.
Spezifikation
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.025mol/L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine 0.25M Volumetric solution
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt