Learn More
Iode, puriss., Honeywell Fluka™
Code produit. 15620660 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,8 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 6 x 100 g
Numéro UN UN3495
Nom IUPAC molecular iodine
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté 99.8 to 100.5%
Qualité puriss.
Tension de vapeur 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Densité Vapor Density: 9 (vs air)