Learn More
Monochlorure d’iode, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 7790-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClI |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.35 |
Numéro MDL | MFCD00011354 |
Clé InChI | QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french |
CID PubChem | 24640 |
Nom IUPAC | Iodochlorane |
SMILES | ClI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15491507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039104.14 |
25 g |
N/A
|
N/A | |||||
11373478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039104.22 |
100 g |
N/A
|
N/A | |||||
11383478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039104.36 |
500 g |
N/A
|
N/A | |||||
Description
ICl is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-99-0 | |
162.35 | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
24640 | |
ClI |
ClI | |
MFCD00011354 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
Iodochlorane |
Spécification
96°C to 98°C | |
25°C to 27°C | |
Cristallin / liquide | |
MFCD00011354 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
Iodochlorane | |
24640 | |
Light and moisture sensitive |
Iodine monochloride | |
7790-99-0 | |
ClI | |
3902972 | |
Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide. | |
ClI | |
162.35 | |
162.36 | |
3.1822 g/mL |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300-H311-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-236-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1650000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’humidité
Recommended Storage : Température ambiante
- Iodine monochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Iodine monochloride
RUO – Research Use Only