Learn More
Solution de monochlorure d’iode, Thermo Scientific Chemicals
Description
For determination of iodine absorption number of fatsIodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine monochloride |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Informations sur la solubilité | Miscible with water,alcohol,ether and carbon disulfide. |
Poids de la formule | 162.36 |
Température d’allumage | 485°C (905°F) (acetic acid) |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Aspect | Liquid |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N26L510 | Certificat d’analyse | 26/03/2025 | 042647.AP,042647.K7,042647.K2 |
M16L530 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 042647.AP,042647.K7,042647.K2 |
Y18K502 | Certificat d’analyse | 04/12/2024 | 042647.AP,042647.K7,042647.K2 |
W26K508 | Certificat d’analyse | 30/10/2024 | 042647.AP,042647.K7,042647.K2 |
W26K507 | Certificat d’analyse | 30/10/2024 | 042647.AP,042647.K7,042647.K2 |
Sécurité et traitement
- Iodine monochloride, approx. 0.22N solution in glacial acetic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, Iodinemonochloride