Learn More
Iodine Monochloride, ACS Reagent, 1.10±0.1 I/Cl Ratio Basis, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15665420 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15665420
Marque: Honeywell-Fluka 40299025G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition >97°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 14°C to 27°C
Couleur Marron
Quantité 25 g
Formule linéaire ICl
Numéro UN UN1792
Poids de la formule 162.36g/mol
Pourcentage de pureté 1.10 ± 0.1% (I/Cl ratio basis)
Odeur Stinging
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Liquid or Solid
Densité 3.24g/mL at 25°C
Afficher plus Afficher moins
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.