Learn More
Monochlorure d’iode, solution à 1 M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10563468 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Unit Size:
100mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10563468
Brand: Thermo Scientific Acros 428941000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
CAS 7790-99-0, 75-09-2
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire ClI
Formule linéaire ICl
Numéro MDL MFCD00011354
Merck Index 15, 5060
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI
Nom IUPAC Iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
CID PubChem 24640
Poids de la formule 162.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.05M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.42
Densité 1.4200g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.