Learn More
Monobromure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11438880
Monobromure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438880
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Code produit. 11438880
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16158.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Iodine monobromide is used as an electrophile employed in a new synthetic approach to polyketide structural units. It is also used in iodometry and serves as a source of I+. It is a powerful iodinating agent used in organic synthesis as well as involved in the synthesis of radioiodinated fatty acids for heart imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monobromide d’iode est utilisé comme électrophile dans une nouvelle approche synthétique des unités structurales des polycétides. Il est également utilisé dans l’iodométrie et est une source de I+. Il s’agit d’un puissant agent iodé utilisé dans la synthèse organique, ainsi que dans la synthèse d’acides gras radioiodés pour l’imagerie cardiaque.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le disulfure de carbone et l’acide acétique glacial.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les alcools, le phosphore, le sodium, les oxydes de sodium et le potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-33-5
Formule moléculaire BrI
Poids moléculaire (g/mol) 206.81
Numéro MDL MFCD00011353
Clé InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
CID PubChem 82238
Nom IUPAC Iodobromane
SMILES BrI
Spécification
Point d’ébullition 116°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Iodine monobromide
Point de fusion 50°C (sublimation)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3260
Beilstein 3902973
Point d’éclair None
Merck Index 14,5016
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide and glacial acetic acid.
Poids de la formule 206.81
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Pungent
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 4.416
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249542 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
Numéro de lot10246901 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/06/2023 Catalog NumberA16158.30,A16158,A16158.22,A16158.14
Numéro de lot10233159 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2023 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
Numéro de lot10244815 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2022 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
Numéro de lot10240723 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodine bromide
Nom du produit
Monobromure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >