Learn More
Monobromure d’iode, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11393478
Monobromure d’iode, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393478
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11393478
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039106.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Iodine bromide is used for bromination of and for determining iodine used. IBr is used in some types of iodometry. It is also used as a organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-33-5
Formule moléculaire BrI
Poids moléculaire (g/mol) 206.81
Numéro MDL MFCD00011353
Clé InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
CID PubChem 82238
Nom IUPAC Iodobromane
SMILES BrI
Spécification
Point d’ébullition 116°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Iodine monobromide
Point de fusion 50° (sublimation)
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Beilstein 3902973
Point d’éclair None
Informations sur la solubilité It is soluble in alcohol,water,ether,carbon disulfi,and glacial acetic acid.
Poids de la formule 206.81
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 4.416 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodine bromide
Nom du produit
Monobromure d’iode, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals >