Learn More
Indicateur d’iode, technique, qualité indicateur, Fisher Chemical
Code produit. 10614922 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10614922
Marque: Fisher Chemical I/0505/50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 3703398
Spécification
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Quantité 250 g
Forme physique Poudre