Learn More
Concentrat d’iode, pour solution standard de 1 L, 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
pour solution standard 1 L, 0,05 M I2 (0,1 N)
48.30€ - 296.10€
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15675200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
38060-1EA
1 Pc.
48.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15685200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
38060-6X1EA
6 x 1 Ea.
296.10€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5
Spécification
Iodine concentrate
I2
NONH for all modes of transport
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
0.05M
7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5
MFCD00011355 MFCD00164163
3587194
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
253.81g/mol
Ampoule
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338-P314
Identifiant produit
  • Iodine concentrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine