Learn More
Iode, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 185°C |
| Point de fusion | 113°C |
| Couleur | Gris |
| pH | 5.1 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 250 g |
| Nom IUPAC | diiodine |
| Poids de la formule | 253.81g/mol |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Tension de vapeur | 0.41 hPa 25 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodine
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.