Learn More
Bromure d’iode, technique, Fisher Chemical
Code produit. 10142050
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Point d’ébullition 116°C
Point de fusion 42°C
CAS 7789-33-5
Couleur Gris
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire BrI
Numéro MDL MFCD00011353
Synonyme iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Clé InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrI
Nom IUPAC iodobromane
Poids moléculaire (g/mol) 206.81
CID PubChem 82238
Poids de la formule 206.81g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.