Learn More
Solution de bromure d’iode, qualité EP, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
1L
Description
Le monobromide d’iode est un composé interhalogène utilisé dans certains types d’iodométrie comme source de I+.
- Fabriqué dans un établissement conforme ISO 9001 selon l’Eur. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) directives
- Fourni avec un certificat d’analyse et un marquage indiquant le lot et la date d’expiration
- Le réactif prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodine monobromide |
| CAS | 7789-33-5, 64-19-7 |
| Couleur | Rouge orangé |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | BrI |
| Numéro MDL | MFCD00011353 |
| Synonyme | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
| Informations sur la solubilité | Freely soluble in water, in alcohol and in glacial acetic acid |
| Clé InChI | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- IODINE BROMIDE SOLUTION
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic Acid, IodineBromide