Learn More
Iode, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, solide, ≥ 99,8 %
42.62€ - 1504.55€
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15661780
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
207772-5G
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15621780
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
207772-100G
100 g
115.46€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15651780
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
207772-500G
500 g
373.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15631780
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
207772-1KG
1 kg
693.15€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15641780
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
207772-2.5KG
2.5 kg
1504.55€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15671780
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
207772-6X500G
6 x 500 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Les solvants Honeywell ACS pour une utilisation générale en laboratoire sont :
  • une solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • tous les solvants sont testés pour répondre aux normes d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
7553-56-2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
II
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CHEBI:17606
Spécification
Iodine
Solid
MFCD00011355 MFCD00164163
3587194
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
253.81g/mol
Réactif ACS
Vapor Density: 9 (vs air)
7553-56-2
I2
3495
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
≥99.8%
0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P273-P280-P305 + P351 + P338-P314
H312 + H332-H315-H319-H335-H372-H400
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1575000
Identifiant produit
  • Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.