Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iode, 0,1 N de solution standardisée
Description
Iodine, 0.1N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Nom IUPAC | iode moléculaire |
Solubilité | Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether |
Poids de la formule | 253.81 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Iodine :1,3 %, iodure de potassium :2,5 % ; eau :96,2% |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N11L003 | Certificat d’analyse | 13/02/2025 | 035634.K7,035634.K2 |
N11L004 | Certificat d’analyse | 13/02/2025 | 035634.K7,035634.K2 |
M07L003 | Certificat d’analyse | 10/01/2025 | 035634.K7,035634.K2 |
Z13K026 | Certificat d’analyse | 16/12/2024 | 035634.K7,035634.K2 |
X25K049 | Certificat d’analyse | 08/11/2024 | 035634.K7,035634.K2 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%