Learn More
Solution d’iodure pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Code produit. 12952135
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodide
Concentration 1g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquide