Learn More
Acide iodique, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
61.10€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | HIO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.909 |
Numéro MDL | MFCD00011348 |
Clé InChI | ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min |
CID PubChem | 24345 |
ChEBI | CHEBI:24857 |
Nom IUPAC | acide iodique |
SMILES | OI(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087681.18 |
50g |
61.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087681.30 |
250g |
210.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-68-5 | |
175.909 | |
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N | |
24345 | |
acide iodique |
HIO3 | |
MFCD00011348 | |
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min | |
CHEBI:24857 | |
OI(=O)=O |
Spécification
Poudre/fragments | |
7782-68-5 | |
4,629 g/cm3 | |
99.5% | |
poudre/fragments | |
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min | |
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N | |
acide iodique | |
24345 | |
175.91 |
Iodic Acid | |
110°C (décomposition) | |
Sensible à la lumière | |
HIO3 | |
MFCD00011348 | |
Soluble in water and methanol. | |
OI(=O)=O | |
175.909 | |
CHEBI:24857 | |
ACS |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-962-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Iodic acid, ACS
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Iodic acid
RUO – Research Use Only