Learn More
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape provides a sterile surface to the wound edge at the start of surgery and continuous antimicrobial activity throughout the procedure.
Marque:  3M™ 7000042935
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Code produit. 15371165
  • 121.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Superior adhesion
  • Excellent antimicrobial
  • Designed for infection prevention of surgical sites
Spécification
Spécification
60 x 45 cm
Surgery
Sterile
Incise Drapes
45 cm
60 cm