Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit for Sequencing, with One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Offre une stratégie de clonage à étape unique très efficace, en 5 minutes (Clonage TOPO) pour l’insertion directe de produits de PCR à extrémité franche amplifiés par des polymérases – de correction d’épreuves dans un vecteur plasmidique pour le séquençage.
436.00€ - 1528.00€
Spécification
Souche bactérienne ou de levures | TOP10 |
---|---|
Type de cellule | Chimiquement compétent |
Méthode de clonage | Blunt TOPO™ |
Format | Kit |
À utiliser avec (application) | Biologie de la chromatine |
Includes: Vecteur topoisomérase I-activé pCR™4Blunt-TOPO™ ; solution saline ; dNTP ; modèle témoin ; amorces T3, T7, M13 directs et amorces M13 antisens ; amorces PCR témoins ; eau stérile ; E. coli One Shot™ ou Electrocomp™ chimiquement compétent ; milieu S.O.C. ; plasmide témoin superenroulé pUC19
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10105092
|
Invitrogen™
K2875J10 |
10 réactions |
436.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10728414
|
Invitrogen™
K287520 |
25 réactions |
838.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10664993
|
Invitrogen™
K287540 |
50 réactions |
1528.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Chaque kit utilise le vecteur TOPO pCR4Blunt avec des sites d’amorce de séquençage spécifiquement conçus, qui permettent, pour chaque réaction, d’augmenter la séquence d’insert et de réduire celle du vecteur. Ces kits incluent tout ce dont vous avez besoin pour cloner et sélectionner les vecteurs recombinants contenant le fragment de PCR de votre choix.
Vecteur TOPO pCR4Blunt : optimisé pour le séquençage
Nous avons éliminé la majeure partie du site de clonage multiple du vecteur TOPO pCR4Blunt pour raccourcir la distance entre les sites d’amorce de séquençage et le site d’insertion à une valeur aussi faible que 33 bp. Résultat : les réactions de séquençage diminuent la séquence de vecteur et augmentent celle de l’insertion. Le vecteur TOPO pCR4Blunt comprend des sites pour quatre amorces de séquençage communes : M13 direct, M13 inverse, T7 et T3. Les kits incluent une aliquote de chaque.
Sélection et manipulation de clones TOPO pCR4Blunt
Le vecteur TOPO pCR4Blunt contient à la fois des Marquages de résistance à l’ampicilline et à la kanamycine et une fusion de gènes LacZα-ccdB pour une sélection positive et une sélection bleu/blanc. Le site de clonage multiple minimisé du vecteur inclut toujours des sites EcoRI de flanquement pour l’excision simplifiée des produits de PCR clonés et un site Sse8387I unique pour la génération des suppressions imbriquées avant le séquençage. Les promoteurs T7 et T3 sont également présents pour la transcription in vitro.
Clonage simplifié basé sur TOPO
Grâce à la technologie de clonage TOPO, il n’est pas nécessaire d’utiliser des amorces pour PCR contenant des séquences spécifiques ou des procédures post-PCR, de préparer les vecteurs ni d’effectuer d’autres étapes de manipulation longues d’ADN. Il suffit d’ajouter votre réaction PCR directement dans le vecteur chargé en topoisomérase, d’incuber pendant 5 minutes et de la transformer les cellules compétentes E. coli fournies.
Clonage efficace
Avec jusqu’à 95 % de clones porteurs de l’insert désiré, vous n’avez plus besoin d’analyser autant de clones, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent. Le vecteur TOPO pCR4Blunt utilisé dans ce kit est livré sans saillies pour une ligature efficace des produits PCR créés par relecture, des polymérases thermostables qui laissent des produits PCR avec des extrémités franches.
La norme en matière de clonage
En matière de clonage, la technologie de clonage TOPO est un partenaire fiable pour des milliers de scientifiques depuis plus de dix ans. Rapide, simple d’utilisation et efficace, le clonage TOPO a été appliqué à de nombreux vecteurs différents pour un large éventail d’applications.
Kit de clonage par PCR Zero Blunt TOPO pour séquençage : formats de kit
Le kit de clonage par PCR TOPO Zero Blunt pour séquençage peut être acheté avec une variété de cellules compétentes offrant différents avantages en fonction de vos besoins :
- Clonage général : Cellules TOP10 (No de catalogue K2875-J10, K2875-20, K2875-40)
- Clonage haute efficacité : Cellules ™ TOP10 Electrocomp (No de catalogue K2880-20, K2880-40)
- Clonage général, résistance aux bactériophages T1 : DH5α-T1R (No de catalogue K2895-20)
- Croissance rapide : Mach1™-T1R chimiquement compétente E. Coli (No de catalogue K2835-20)
Biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), clonage, analyse de la méthylation, clonage PCR, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, séquençage de l’ADN traité par bisulfite
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
TOP10 | |
Blunt TOPO™ | |
Biologie de la chromatine | |
Kits de clonage PCR | |
Vecteurs de clonage d’ADN Blunt |
Chimiquement compétent | |
Kit | |
One Shot™ | |
T7, T3 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.