Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with pCR™-Blunt II-TOPO™ Vector, One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Description
Includes
Vecteur pCR™Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I ; solution saline ; dNTP ; modèle de contrôle ; amorces M13 sens et antisens ; eau stérile ; milieu One Shot™ chimiquement compétent ou E. coli Electrocomp™ ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Le kit comprend un vecteur PCR™-Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I pour des ligatures de paillasse de cinq minutes sans ligase.
- Gène ccdB pour une sélection positive
- Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
- Gènes de résistance à la kanamycine et à la zéocine permettant de choisir la méthode de sélection dans la bactérie E. coli
- Site promoteur/amorce SP6 pour la transcription et le séquençage de l’ARN in vitro
- Sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage ou l’analyse PCR
- Les kits de clonage PCR Zero Blunt TOPO sélectionnés sont disponibles dans des kits mixtes combinés avec un kit de minipréparation Purelink™ Quick Plasmid (50 préparations) pour la purification rapide plasmidique de vos inserts clonés TOPO pour l’analyse en aval
Clonage, clonage par PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Souche bactérienne ou de levures | TOP10 |
| Type de cellule | Chimiquement compétent |
| Méthode de clonage | Blunt TOPO™ |
| Contenu et stockage | Boîte 1 : •Vecteur PCR™ Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I • Solution saline • dNTP • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Boîte 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé Stockez entre -68 et -85°C. |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | One Shot |
| Type de produit | Kits de clonage PCR |
| Accélérateur | SP6 |
| Quantité | 25 réactions |
| Vecteur | Vecteurs de clonage d’ADN Blunt |