Learn More
Invitrogen™ Agarose à point de fusion bas UltraPure™
Description
L’agarose à bas point de fusion UltraPure est un polysaccharide utilisé pour la séparation basée sur la taille d’acides nucléiques dans des applications d’électrophorèse sur gel d’agarose. L’agarose à bas point de fusion UltraPure est idéal pour résoudre les fragments d’ADN et d’ARN supérieurs à 1 000 bp et pour récupérer les fragments d’acide nucléique après l’électrophorèse car il fond à 65,5°C (en dessous du point de fusion de la plupart des acides nucléiques). La solution reste fluide à 37°C et se condense rapidement à des températures inférieures à 25°C
- Idéal pour l’analyse et la récupération d’ADN et d’ARN pour des applications courantes
- La forte structure du gel permet une meilleure manipulation et moins de cassures
- Convient parfaitement à de nombreuses applications telles que la manipulation sur gel, la mise en culture des tissus et des cellules, ainsi que les dosages sur plaque de virus
- Peut être utilisé dans des applications d’électrophorèse de protéines telles que l’immunodiffusion d’Ouchterlony (dosage d’interaction antigène-anticorps) et l’immunodiffusion radiale (RID) (dosage de quantification d’antigènes)
- Amélioration de l’emballage : Les emballages écologiques et durables utilisent 75 % moins de plastique que les flacons d’origine Cela signifie moins d’énergie et de matières premières utilisées en fabrication, et moins de déchets dans les décharges
- Tests de performance et de qualité : Les performances de l’agarose UltraPure sont évaluées pour satisfaire des spécifications en termes d’apparence, d’humidité, de résistance du gel, de température de gélification, de température de fusion, de teneur en sulfate, d’électro-osmose et d’activité de la DNase / ARNase
- Plage de séparation : > 1 000 bp.
Agarose à bas point de fusion UltraPure (n° cat. 16520-100) remplace l’article précédemment vendu (n° cat. 15517-022.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les produits à base d’agarose UltraPure™ sont conditionnés dans de nouveaux sachets écologiques qui utilisent moins de matériaux que les flacons en plastique classiques. Conserver entre 15 et 30°C. |
| Type de produit | Agarose |
| Plage de séparation | 100 bp à >30 kb |
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel des acides nucléiques, électrophorèse protéique, transfert |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Point de fusion | Point de fusion bas |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Quantité | 50 g |
| Afficher plus |