Learn More
Invitrogen™ Agarose UltraPure™
Description
L’agarose UltraPure™ est un polysaccharide utilisé pour la séparation basée sur la taille d’acides nucléiques dans des applications d’électrophorèse en gel d’agarose. L’agarose UltraPure™ est idéal pour résoudre des fragments d’ADN et d’ARN de 100 bp à > 30 kb.
- Idéal pour l’analyse et la récupération d’ADN et d’ARN pour des applications courantes
- La forte structure du gel permet une meilleure manipulation et moins de cassures
- Peut être utilisé dans des applications d’électrophorèse de protéines telles que l’immunodiffusion d’Ouchterlony (dosage d’interaction antigène-anticorps) et l’immunodiffusion radiale (RID) (dosage de quantification d’antigènes)
- Emballage amélioré
- Performance et tests de qualité
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : 1 sachet contenant 100 g d’agarose UltraPure™ Conservation : 15 à 30°C |
| Type de produit | Agarose |
| Plage de séparation | 100 bp à >30 kb |
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Point de fusion | Point de fusion standard |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |