Learn More
Invitrogen™ Tampon TBE UltraPure™, 10X
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4926453
Click to view available options
Quantité:
1 litre
10 litres
Conditionnement:
1 pièce
1L
Code produit. 10358142
Marque: Invitrogen™ 15581044
Compatible avec les gels d’agarose
Le tampon UltraPure 10X TBE est une solution stérilisée par filtration de 1 M de Tris, 0,9 M d’acide borique et de 0,01 M d’EDTA ; il est utilisé pour préparer 1X tampon pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et d’agarose.
  • Le tampon TBE UltraPure 10X est disponible en bouteille en plastique de 1 l / boîte Cubitainer™ de 10 litres
  • Performance et tests de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée. Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de migration
Concentration 10 X
Contenu et stockage Contenu : Un flacon (1 l) de tampon 10X TBE UltraPure™
Conservation : Température ambiante
Format Flacon
Compatibilité du gel Gels de polyacrylamide, gels d’agarose
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Tampon TBE
Quantité 1 litre
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • TBE BUFFER, 10X
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: boric acid