Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
Pour une utilisation dans les applications de transfert sur membrane et d’hybridation d’acides nucléiques.
Marque: Invitrogen™ 15591027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- UltraPure 20X SSPE est un concentrat de tampon préparé.
- Fourni dans des flacons en plastique d’1 L ou dans une boîte Cubitainer™ empilable de 4 L/10 L.
- UltraPure 20X SSPE filtré stérile contient 3,0 M NaCl, 0,2 M NaH2PO4 et 0,02 M EDTA à pH 7,4.
- Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou de RNase détectée. Emballage durable
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, transfert Northern, transfert d’électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert Southern.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
20 X | |
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques | |
10 l | |
Liquide |
Conserver à température ambiante. | |
UltraPure™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.