Learn More
Invitrogen™ SSC UltraPure™, 20X
Code produit. 11598976
Click to view available options
Quantité:
1 litre
4 l
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 11598976
Marque: Invitrogen™ 15557036
Edge
Pour une utilisation dans les applications de transfert sur membrane et d’hybridation d’acides nucléiques.
Le système UltraPure 20X SSC est une solution formulée et utilisée dans des concentrations allant de 0,2 X à 20 X, selon l’application.
  • Fourni en flacons en plastique de 1 litre, ou en boîte empilable Cubitainer™ de 4 ou 10 litres
  • La solution UltraPure 20X SSC, filtrée par voie stérile, contient 3,0 M de NaCl et 0,3 M de citrate de sodium, à un pH 7,0
  • Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou de RNase détectée
Analyse & purification de l’ARN & de l’ADN, génotypage & analyse d’expression génétique, analyse de microarray, transfert Northern, transfert & électrophorèse de gel d’acide nucléique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 20 X
Type de produit SSC
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Gamme de produits UltraPure
Quantité 4 l