Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water
GREENER_CHOICE
Designed for use in all molecular biology applications
16.50€
Spécification
pH 6 to 8
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon
Traitement(s) Not DEPC-Treated
Méthode de purification Membrane-Filtered
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15657708
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
10977015
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity
  • Performance and quality testing: No DNase, RNase, or protease activity detected. Our distilled water system is routinely monitored for compliance with current USP monograph test requirements for Water for Injection (WFI)
  • Sustainable packaging
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
Spécification
Spécification
6 to 8
Flacon
Membrane-Filtered
Sustainable packaging
Biologie moléculaire
Not DEPC-Treated
UltraPure
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : • 1 bottle of UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water (500 mL/bottle)
Store at room temperature.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.