Learn More
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC UltraPure™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10636503
Click to view available options
Quantité:
4 x 1.25 mL
1 l
4 x 100 mL
Conditionnement:
1L
400mL
Code produit. 10636503
Marque: Invitrogen™ 750023
Autoclavée pour retirer le DEPC
  • L’eau traitée au DEPC UltraPure peut être utilisée avec l’ARN
  • Elle est préparée par incubation avec 0,1 % de diéthylpyrocarbonate (DEPC). Stérilisée par filtration
  • Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou de RNase détectée
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon
Traitement(s) Traité au DEPC
Quantité 1 l
Méthode de purification Autoclavé, filtré par membrane
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits UltraPure