Learn More
Invitrogen™ Coloration bleu trypan (0,4 %) à utiliser avec le compteur automatisé de cellules Countess™
Pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess™
Marque: Invitrogen™ T10282
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Permet d’identifier les cellules mortes
- Méthode de détection : Colorimétrique
Comptage, viabilité et cryoconservation des cellules
Spécification
Coloration | |
Bleu | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Contenu :2 flacons de 1 ml de solution à 0,4 % de coloration au bleu de trypan.Stockage à température ambiante. | |
Température ambiante |
Compteur automatisé de cellules Countess™ (C10227) | |
Colorimétrique | |
Bleu de trypan | |
2 x 1 ml |
Sécurité et traitement
- Trypan Blue stain 0.4% *for use with Countess automated cell counter*
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2, 7-Naphthalenedisulfonicacid, 3, 3-¢(3, 3-dimethyl¢1, 1-biphenyl!-4, 4-diyl)bis(azo)!bis¢5-amino-4
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.