Learn More
Invitrogen™ Tampon de charge cyan / orange TrackIt™
Une solution 6X utilisée pour facilement charger et suivre les échantillons d’ADN dans les gels d’agarose
Marque: Invitrogen™ 10482028
38.69 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.00454kg
Includes: Le tampon de chargement cyan/orange TrackIt™ est composé de glycérol à 30 % (p/v), 60 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 60 mm d’EDTA, XCFF à 0,36 % (p/v) et Orange G à 2,4 % (p/v). Le tampon de chargement cyan/jaune TrackIt™ est composé de glycérol à 30 % (p/v), 60 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 60 mm d’EDTA, XCFF à 0,36 % (p/v) et tartrazine à 3,6 % (p/v)
Description
Les tampons de chargement TrackIt™ contiennent deux colorants de suivi, l’un derrière l’échantillon et l’autre devant. Les colorants de suivi servent de marqueurs visuels qui permettent de suivre la migration pendant l’électrophorèse et d’indiquer lorsque les fragments d’ADN atteignent leur résolution maximale. Par ailleurs, les bandes d’ADN ne seront pas cachées par les colorants de suivi car elles passent en dehors des limites de la plupart des échantillons d’ADN.
- Le tampon de chargement cyan/orange TrackIt est recommandé pour les fragments d’ADN entre 50 bp et 10 Kb
- Le tampon de chargement cyan/jaune TrackIt est recommandé pour les fragments d’ADN entre 10 bp et 1 Kb
- À utiliser avec l’agarose et les gels E-Gel™
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Spécification
• 3 x 0,5 ml de tampon de chargement cyan/orange TrackIt 6X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C. |
|
6X | |
Orange G, xylène cyanol, xylène cyanol FF (XCFF) | |
0,5 ml | |
TrackIt™ |
Tampons de chargement des échantillons | |
Agarose | |
Tampon de chargement | |
Gels d’agarose | |
Approuvée pour l’expédition à température ambiante, sur de la glace humide ou de la neige carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.