Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement des protéines & de l’ARN des exosomes totaux
Récupérez la protéine et de l’ARN à partir du même échantillon
Marque:  Invitrogen™ 4478545
462.65 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13463119
  • 504.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit d’isolement des protéines et de l’ARN des exosomes totaux permet d’isoler l’ARN total et les protéines des échantillons d’exosomes extraits des fluides biologiques (par exemple en utilisant l’isolement des exosomes totaux [à partir d’un milieu de culture cellulaire] ou l’isolement des exosomes totaux [à partir du sérum]).
  • Extraction d’ARN total extrêmement pur (y compris la petite fraction d’ARN) à partir des exosomes
  • Récupération de la protéine et de l’ARN à partir du même échantillon
  • Compatibilité avec tous les protocoles pour l’isolement d’exosomes
Non compatible avec un débit élevé.
Découverte de biomarqueurs, Recherche sur le cancer, Analyse cellulaire, Clinique, Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, Analyse des biomarqueurs exosomaux, Isolation de l’ARN exosomal, Exosomes, Recherche sur l’oncologie et les maladies génétiques, Isolement des protéines des exosomes, Préparation des échantillons de protéines et purification des protéines, Protéines, Expression, Isolation et analyse, Extraction de l’ARN, Isolation de l’ARN des exosomes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver entre 2 et 8°C.
Kit d’isolement des protéines et de l’ARN des exosomes totaux
Non compatible avec le haut débit (manuel)
ARN total, protéine, ARN et protéine, micro-ARN
Organite et échantillons liés aux vésicules, exosomes
Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR), Western Blot, Analyse de micro-ARN
ARN total, protéine, micro-ARN
Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre), extraction organique
40 preps
Température ambiante
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)