Learn More
Invitrogen™ ADN ligase T4 (1 U/μl)
Code produit. p-4918234
Click to view available options
Quantité:
100 U
4 × 500 U
500 U
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10124752
Marque: Invitrogen™ 15224017
Edge
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon de tampon de réaction 5X (250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, polyéthylène glycol-8000 à 25 % (p/v))
Idéales pour le clonage (ligature des extrémités franches ou cohésives) et ajout de liants ou d’adaptateurs à l’ADN aux extrémités franches
La ligase d’ADN T4 catalyse la formation de liaisons phosphodiesters en présence d’ATP entre les ADN double brun avec des extrémités 3’-hydroxyle et 5’-phosphate. Les acides nucléiques monocaténaires ne sont pas des substrats pour cette enzyme.
  • Optimise la ligature en 5 minutes
  • Source : Purifié à partir de l’E. coli Lambda lysogène NM989
  • Performance et tests de qualité : Dosages d’endodésoxyribonucléase et d’exodésoxyribonucléase 3’ et 5’ ; efficacité de la ligature testée
  • Définition d’une unité : Une unité catalyse l’échange de 1 nmol de pyrophosphate marqué au 32P dans l’ATP en 20 minutes à 37°C. Une unité est égale à approximativement 300 unités de ligature d’extrémités cohésives
  • Conditions de réaction de l’unité : Tris-HCl (pH 7,6) 66 mM, MgCl2 6,6 mM, DTT 10 mM, ATP 66 μM, pyrophosphate marqué au 32P 3,3 μM et enzyme dans 0,1 ml pendant 20 minutes à 37°C.
ChIP-on-Chip, biologie chromatine, clonage, ARNi, épigénétique et recherche d’ARN non codante, clonage par enzymes de restriction
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1 U / μl
Contenu et stockage L’ADN ligase T4 est fourni avec un flacon de tampon de réaction 5X [250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, 25 % (p/v) de polyéthylèneglycol-8000]. Conserver à -20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes Ligase
Tampon compatible Tampon ADN Ligase, 5X tampon de réaction
Quantité 100 U
Type de produit ADN ligase T4