Learn More
Invitrogen™ T-REx™-HeLa Cell Line
Click to view available options
Quantité:
3 x 10^6 cellules
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 x 107 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Conserver dans l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées. |
| Lignée cellulaire | Lignée cellulaire T-Rex™-HeLa |
| Espèces | Humain |
| Nbre de cellules | 1 x 107 |
| Gamme de produits | T-REx |
| Quantité | 3 x 10^6 cellules |