Learn More
Invitrogen™ Coloration de gel d’ARN SYBR™ Green II, concentrat 10 000X dans le DMSO
Affiche une fluorescence brillante lorsqu’elle est liée à l’ARN et un bruit de fond faible dans les gels. La coloration de gel d’ARN Invitrogen™ SYBR™ Green de type II sous forme de concentrat 10 000X dans le DMSO est idéale pour une utilisation avec des gels de formaldéhyde/agarose ou de polyacrylamide.
Marque:  Invitrogen™ S7564
Code produit. 10535203
  • 570.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La coloration de gel d’ARN SYBR Green II est l’un des colorants les plus sensibles connus pour détecter l’ARN dans les gels électrophorétiques à l’aide de scanners laser ou de transilluminateurs UV standard. Elle est significativement plus sensible que le bromure d’éthidium, la coloration la plus couramment utilisée pour détecter les acides nucléiques dans les gels.
Disponible en trois options d’emballage pratiques :
  • 500 μl colorent 50 mini-gels.
  • 1 ml (colore 100 mini-gels)
  • 20 × 50 μl (chacun colore 5 mini-gels) : évite les déchets lors du traitement d’un nombre inférieur de mini-gels
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Fourni sous forme de concentré 10 000 X dans du DMSO
Conserver à -20°C, à l’abri de la lumière dans un dessiccateur.
Fluorescence
Coloration sur gel d’ARN
Température ambiante
Détection sur gel
SYBR Vert II
500 μl
ARN
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2714477 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/10/2023 Catalog NumberS7564
Numéro de lot2528060 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2022 Catalog NumberS7564
Numéro de lot2418434 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/01/2022 Catalog NumberS7564
Numéro de lot2406489 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2021 Catalog NumberS7564
Numéro de lot2318555 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/04/2021 Catalog NumberS7564
Nom du produit
Invitrogen™ Coloration de gel d’ARN SYBR™ Green II, concentrat 10 000X dans le DMSO > 500 μlitres