Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Direct cDNA Labeling System
Un kit de marquage de microarrays
Marque:  Invitrogen™ L101502
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10378192
  • 1306.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Le module de marquage de l’ADNc direct SuperScript™ comprend de la transcriptase inverse SuperScript™ III, un oligo ancré (dT), des amorces aléatoires, de l’ARN de contrôle, 5X tampons de premier brin, du DTT 0,1 M, un mélange dNTP 10 mM et de l’eau traitée au DEPC. Le système d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ Direct comprend tous les composants répertoriés pour le module d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ plus les colonnes de purification, le tampon de chargement, le tampon de lavage et les tubes de prélèvement ambrés.
Description
Description
Le système associe les performances de la transcriptase inverse (RT) SuperScript III à la simplicité du marquage direct pour produire de l’ADNc marqué hautement fluorescent qui représente précisément votre échantillon initial d’ARNm. Dans cette méthode, l’oligo(dT) ancré s’hybride au modèle d’ARNm. La RT SuperScript III s’étend du site d’amorçage, incorporant des dNTPs fluorescents directement pour produire de l’ADNc marqué. L’ARN modèle est dégradé par hydrolyse de base. Les nucléotides libres et autres contaminants sont éliminés à l’aide de colonnes de purification avant l’hybridation sur microarrays.
  • Des rendements élevés d’ADNc sans “pointe” enzymatique supplémentaire
  • Forte intensité du signal
  • Un protocole simple et rapide qui minimise le temps “opérateur” et offre une meilleure reproductibilité
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage des matrices d’expression, analyse et génotypage de l’expression génétique, analyse des microarrays, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo
Spécification
Spécification
Système de marquage d’ADNc
Le module de marquage de l’ADNc direct SuperScript™ comprend de la transcriptase inverse SuperScript™ III, un oligo ancré (dT), des amorces aléatoires, de l’ARN de contrôle, 5X tampons de premier brin, du DTT 0,1 M, un mélange dNTP 10 mM et de l’eau traitée au DEPC. Le système d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ Direct comprend tous les composants répertoriés pour le module d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ plus les colonnes de purification, le tampon de chargement, le tampon de lavage et les tubes de prélèvement ambrés. Stockez les colonnes de purification, le tampon de chargement et le tampon de lavage à température ambiante. Conserver tous les autres composants à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5
ADNc
ARN
30 réactions
Fluorescent
ADNc (marqué)
Non
Marquage direct
SuperScript™