Learn More
Invitrogen™ SequenceRx Enhancer Solution A
Conçu pour améliorer la longueur et la qualité des données de séquençage à partir de modèles de séquençage difficiles
Marque: Invitrogen™ 12238010
381.90 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21655" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Le système SequenceRx Enhancer est un panel de sept co-solvants ajoutés individuellement aux réactions de séquençage automatisé d’ADN fluorescent. Ce système n’est pas conçu pour être utilisé sur de longs segments de poly A.
- Utile sur les modèles contenant des régions à structure secondaire telles que la teneur élevée en GC, les répétitions de nucléotides courts, les goupilles en U, les répétitions directes et les répétitions inversées
- Ne nécessite aucun changement dans les protocoles : la solution SequenceRx remplace la quantité d’eau ajoutée au mélange de réaction
- Compatible avec toutes les chimies et plateformes de séquençage
- Utilise une réaction pour déterminer la séquence des quatre nucléotides (100 réactions égale 100 modèles)
Séquençage Sanger, technologie de séquençage Sanger et accessoires, séquençage
Informations sur la commande
Homologué pour expédition sur de la glace ou de la glace carbonique
Spécification
Conserver à -20°C. Garanti stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. | |
Séquençage | |
Solution activatrice |
Instruments de séquençage (à base d’électrophorèse capillaire) | |
200 réactions | |
Homologué pour expédition sur de la glace ou de la glace carbonique |
Sécurité et traitement
- SequenceR Enhancer Solution A
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-methyl-morpholine-4-oxide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.