Learn More
Invitrogen™ Mini kit d’ARN/ADN viral PureLink™
Constitue une méthode rapide et efficace de purification simultanée d’ARN / ADN viral à partir de liquides biologiques frais ou congelés exempts de cellules (plasma, sérum, liquide céphalorachidien) et de surnageants de culture cellulaire.
Marque: Invitrogen™ 12280050
158.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes:
- Tampon de lyse virale de 32 ml (L22)
- Tampon de lavage 5X de 15 ml (W5)
- 2 x 1,6 ml de protéinase K (20 mg / ml dans un tampon de stockage)
- 310 μg d’ARN porteur lyophilisé
- Eau stérile sans RNase de 15,5 ml
- 50 colonnes de centrifugation virale avec tubes de prélèvement
- 2 x 50 tubes de lavage (2,0 ml)
- 50 tubes de récupération (1,5 ml)
Description
Le mini kit d’ARN / ADN PureLink Viral constitue une méthode rapide et efficace de purification simultanée d’ARN / ADN viral à partir de liquides biologiques frais ou congelés exempts de cellules (plasma, sérum, liquide céphalorachidien) et de surnageants de culture cellulaire. Le kit est spécialement conçu pour isoler les acides nucléiques viraux de haute qualité d’une variété de virus ARN et ADN en 45 minutes maximum à l’aide de faibles volumes d’élution qui permettent des analyses sensibles en aval. L’ARN / ADN viral purifié est dépourvu de protéines et de nucléases ; il est adapté à l’utilisation dans les applications en aval qui permettent détection et génotypage viraux.Le mini kit PureLink Viral a été utilisé pour purifier l’ADNdb virale à partir d’orthopoxvirus, notamment le virus de la variole des vaches, le virus de la variole, le virus de la variole du singe, le virus de la vaccine et HERV.
Le mini kit d’ARN / ADN PureLink Viral offre les avantages suivants :
• Purification rapide et efficace d’acides nucléiques viraux de grande qualité à l’aide d’une centrifugation dans une colonne sans contamination croisée des échantillons
• Spécialement conçu pour purifier l’ARN et l’ADN viral à partir de ≤ 500 µl d’échantillons exempts de cellules en moins de 45 minutes
• Faculté d’élution des acides nucléiques viraux dans de faibles volumes d’élution de 10 à 50 µl pour permettre des analyses sensibles en aval
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Colonne de centrifugation de silice | |
Liquides exempts de cellules, Liquide céphalorachidien, Échantillons liquides (p. ex. sérum), Plasma, Sérum, Virus, Nasopharyngeal Viral Transfer Medium (NPVTM) | |
Viral RNA and DNA | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Température ambiante | |
5 μg (Binding capacity) |
Le mini kit d’ARN / ADN viral PureLink™ contient suffisamment de réactifs pour 50 réactions. Contenu du kit : • 32 ml de tampon de lyse virale (L22) • 15 ml de tampon de lavage 5X (W5) • 2 × 1,6 ml de protéinase K (20 mg / ml dans un tampon de stockage) • 310 µg d’ARN porteur lyophilisé • 15,5 ml d’eau stérile sans RNase • 50 colonnes de centrifugation virale avec tubes de prélèvement • 2 × 50 tubes de lavage (2,0 ml) • 50 tubes de récupération (1,5 ml) Stocker tous les composants sauf l’ARN porteur à température ambiante. L’ARN porteur doit être stocké à −20°C. |
|
Mini | |
10 to 50 μL | |
PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern | |
50 préparations | |
45 min | |
≤500 μL |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: thiocyanic acid, proteinase
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.