Learn More
Invitrogen™ Kit d’extraction rapide sur gel PureLink™
Les protocoles de purification sont fournis pour la centrifugation et le vide
Marque: Invitrogen™ K210025
Includes:
- Tampon de solubilisation de gel (L3)
- Tampon de lavage (W1)
- Tampon d’élution (E5) ; (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
- Colonnes d’extraction rapide de gel
- Tubes de lavage
- Tubes de récupération
Description
The PureLink™ Quick Gel Extraction Kit allows you to rapidly and efficiently purify DNA fragments from TAE or TBE agarose gels of various percentages. DNA can be extracted and purified from agarose gels with different melting points in ∼30 minutes using PureLink™ silica membrane-based quick gel extraction columns. For your convenience, purification protocols are provided for centrifugation and for vacuum.
Le kit d’extraction PureLink Quick Gel vous permet de purifier rapidement et efficacement des fragments d’ADN à partir de gels d’agarose TAE ou TBE de divers pourcentages. L’ADN peut être extrait et purifié à partir des gels d’agarose à différents points de fusion en ∽ 30 minutes à l’aide des colonnes d’extraction rapide de gel dotées de membranes à base de silice PureLink.
- Purifie les fragments d’ADN à partir de gels d’agarose TAE et TBE avec divers pourcentages et points de fusion
- Permet de réaliser la procédure en 30 minutes environ
- Purifie facilement les fragments d’ADN de 40 bp à 10 kb à partir de gels
- Parvient à un taux élevé de récupération des fragments d’ADN
- Liaison et purification d’une quantité d’ADN allant jusqu’à 15 μg avec une colonne
- Purifie des fragments d’ADN d’excellente qualité, qui démontrent des performances fiables durant la PCR, la digestion par enzymes de restriction, le clonage et le marquage
- Le kit d’extraction PureLink Quick Gel n’est pas conçu pour purifier l’ADN plasmidique superenroulé ni l’ADN génomique à partir des gels d’agarose
- Seuls les fragments d’ADN linéaires peuvent être purifiés à partir des gels avec ce kit
- Emballage moins dangereux et durable
Extraction de gel d’agarose, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tous les composants du système d’extraction sur gel rapide PureLink™ sont expédiés à température ambiante. Dès réception, conserver tous les composants à température ambiante. Composants : Tampon de solubilisation de gel (L3) Tampon de nettoyage (W1) Tampon d’élution (E5) ; (Tris-HCl à 10 mM, pH 8,5) Colonnes d’extraction sur gel rapide Tubes de nettoyage Tubes de récupération |
|
Colonne de centrifugation ou à vide, colonne de centrifugation de silice | |
Séquençage de nouvelle génération, clonage, séquençage, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
PureLink™ | |
250 préparations | |
Fragments d’acides nucléiques sur gel |
Kit | |
Fragments d’ADN dans des bandes de gel d’agarose, Échantillons de gel | |
Emballage moins dangereux et durable | |
Bromure d’éthidium, SYBR Safe | |
Kit d’extraction rapide de gel | |
Température ambiante | |
30 min |