Learn More
Invitrogen™ Kit de maxi-préparation de plasmide PureLink™ HiPure
Code produit. 10257072
Click to view available options
Quantité:
10 préparations
25 préparations
Conditionnement:
1 pièce
10 préparations
25 préparations
Code produit. 10257072
Marque: Invitrogen™ K210006
Aucun solvant organique, bromure d’éthidium ou chlorure de césium.
Le kit plasmidique PureLink HiPure Maxiprep permet d’isoler l’ADN plasmidique de qualité transfection d’E. coli. Le protocole du kit Maxiprep produit généralement de 500 à 850 µg d’ADN plasmidique, à partir de 100 à 200 ml de culture bactérienne, dont la pureté est comparable à celle obtenue après deux passages via des gradients de chlorure de césium.
  • Gain de temps et limitation des efforts requis : aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour l’élimination des endotoxines et d’autres contaminants
  • Grande pureté, faible taux d’endotoxines : produit suffisamment pur pour la transfection de cellules de mammifère
  • Polyvalence : purification de tout type d’ADN plasmidique (BAC, bacmide et ssM13, notamment), quelle que soit la taille de l’échantillon
Chromatographie par échanges anioniques pour purification plasmidique
  • Les kits de purification d’ADN plasmidique PureLink HiPure assurent la purification de l’ADN plasmidique à un niveau équivalent à deux passages par des gradients CsCI grâce à une résine brevetée favorisant l’échange d’anions
  • La résine se caractérise par son excellente capacité, son débit rapide, sa résolution élevée, son fort rendement et son efficacité en matière d’élimination des endotoxines.
  • Les préparations plasmidiques sont généralement prêtes en moins de deux heures
ADN sans contaminant
  • Contrairement aux protocoles de fractionnement en gradient de chlorure de césium, les systèmes de purification plasmidique PureLink HiPure n’utilisent pas de solvants connus pour leur difficulté d’utilisation et d’élimination
  • L’ADN plasmidique préparé à l’aide du kit plasmidique PureLink HiPure Midiprep affiche généralement un rapport A260 / A280 > 1,80, signifiant que l’ADN contient peu de protéines susceptibles d’interférer avec les applications en aval.
  • Les niveaux d’endotoxines généralement compris entre 0,1 et 1 UE/µg en font un ADN plasmidique idéal pour la transfection de cellules mammifères
  • Le temps de purification est de deux heures
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprep, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Tampon de resuspension de 100 ml (R3)
• 550 µl de RNase A
• tampon de lyse de 100 ml (L7)
• tampon de précipitation de 100 ml (N3)
• tampon d’équilibrage de 300 ml (EQ1)
• 2 × tampons de nettoyage de 300 ml (W8)
• tampon d’élution de 200 ml (E4)
• tampon TE de 30 ml
• 10 colonnes HiPure
• 3 supports de colonne
Conserver tous les composants à température ambiante.
Format Colonne
Isolation Technology Colonne d’échange d’anions
Balance Maxi
Type d’échantillon Culture bactérienne
Volume d’élution 15 ml
Type de produit final ADN BAC, ADN plasmide
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 10 préparations
Plasmide < 40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC
Échelle de préparation > 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle)
Gamme de produits PureLink
Type de produit Kit plasmidique MaxiPrep
Quantité 10 préparations
Pureté Qualité transfection
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN BAC, ADN plasmide
Type de système PureLink™
Heure du test 2 heures
Rendement 1000 µg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid