Learn More
Invitrogen™ Minikit d’ADN génomique PureLink™
Description
Le mini kit d’ADN génomique PureLink permet l’extraction d’ADN génomique (ADNg) à haut rendement et haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons. Utilisez ce kit simple pour la purification d’ADN génomique (ADNg) à partir de sang, de tissus, de cellules, de bactéries, d’écouvillons et de taches de sang, dans un format familier de colonne à centrifuger à base de silice.
- Flexibilité du kit :— un kit fonctionne avec un large éventail de types d’échantillons et de tailles
- ADNg ultrapropre :— contamination minimale du produit d’ADN pour une application en aval réussie
- Conception optimisée : conception à colonne à centrifuger et formule tampon optimisées pour un rendement et une pureté accrus
- Sources d’échantillons multiples, un kit :— composants et protocoles optimisés
- Le mini kit d’ADN génomique PureLink inclut des composants et des protocoles qui améliorent les méthodes de colonne à centrifuger simples et familières actuellement utilisées.
- Les colonnes sont reconfigurées pour lier et libérer l’ADN plus efficacement.
- Chaque source d’échantillon utilise une procédure de lyse spécialisée et un tampon de lyse optimisé qui sont formulés pour améliorer l’activité de la protéinase K et éliminer la contamination des protéines.
- Un tampon de sel chaotropique favorise une liaison stable de l’ADN à la résine de la colonne et les tampons de lavage puissants éliminent toute trace de protéine et de sel.
- L’ADN est élué dans un tampon à faible teneur en sel afin de permettre la stabilisation du pH de l’ADN en stockage.
- Attendez-vous à un rendement élevé en ADNg de haute pureté (déterminé par des mesures A260 / A280), quel que soit le type d’échantillon, des bactéries aux tissus en passant par le sang et les cellules en culture
- Les tampons de lyse et de nettoyage optimisés PureLink∽ permettent de délivrer systématiquement des échantillons d’ADNg purifié avec des taux de lecture d’absorbance de ∼1,9 pour les mesures A260 / A280 et A260 / A230
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, séquençage épigénétique, purification d’ADN génomique, analyse de méthylation par séquençage, séquençage de nouvelle génération SOLiD™, purification d’échantillons par séquençage de nouvelle génération SOLiD™, préparation de bibliothèque et d’échantillons pour séquençage de nouvelle génération SOLiD™, séquençage, ADN génomique provenant de cellules et de tissus d’animaux, ADNg provenant de bactéries, ADN génomique provenant du sang (échelle moyenne de 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Tampon de liaison / lyse génomique PureLink™ de 50 ml • tampon de digestion génomique PureLink™ de 45 ml •™ tampon de nettoyage génomique 1 PureLink de 50 ml • tampon de nettoyage génomique 2 PureLink™ de 37,5 ml • tampon d’élution génomique PureLink™ de 50 ml • RNase A de 5 ml (20 mg / ml) • Protéinase K de 5 ml (20 mg / ml) • 5 × 50 colonnes de centrifugation PureLink™ avec tubes de prélèvement • 5 × 100 tubes de prélèvement PureLink™ (2,0 ml) Ce kit contient suffisamment de réactifs pour 250 préparations d’ADN. Conserver tous les composants à température ambiante. Pour le conserver à long terme, la protéinase K et la RNase A peuvent être conservés à 4°C. |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation de silice |
| Balance | Mini |
| Type d’échantillon | Bactéries, Sang, Cellules, Mouchoir, Mouse/Rat Tail, Saliva, Buccal Swab, Tissue, Whole Blood, Yeast |
| Volume d’élution | 25 to 200 μL |
| Type de produit final | gDNA |
| À utiliser avec (application) | Génotypage, PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfert Southern, séquençage, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Quantité | 250 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- PURELINK GENOMIC DNA KIT (250)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride, Proteinase, tritirachium album serine